Learn More
MP Biomedicals UV Tube, 8W 302 nm
Codice prodotto. 15729220 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15729220
Marca: MP Biomedicals 11INSU9303
Long-life UV tubes designed for MP Bio transilluminators; portable lamps or template tammer.
  • Long life.
  • Suitable for transilluminators, portable lamps, template tammer.
    • Compatible with compact transilluminators #INSU9300; INSU9301; INSU9302
  • Glass construction
  • For use in molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sorgente luminosa UV
Wattage 8 W
Wavelength 302 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) MP Bio Transilluminators, portable lamps, template tammer, compact transilluminators #INSU9300; INSU9301; INSU9302
Quantità confezione 1 Ea.