Learn More
Cole-Parmer™ Tubi UV per apparecchiature a raggi ultravioletti
Codice prodotto. 11800390 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattage:
4 W
6 W
15 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11800390
Marca: Cole-Parmer™ 0981536
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these replacement UV tubes with ultraviolet lamps.
  • Replacement Ultraviolet Tubes
  • Product may contain trace amounts of mercury
  • Use caution with breakage, cleanup, shipping and/or disposal
Specifica
Sorgente luminosa UV-C
Wattage 4 W
Wavelength 254 nm
Diametro (sistema metrico) 15.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per lampade da 4 watt, 254 nm
Lunghezza (sistema metrico) 134.5 mm
Product Type Tubo UV