Learn More
Cole-Parmer™ Tubi UV per apparecchiature a raggi ultravioletti
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattage:
4 W
6 W
15 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Replacement Ultraviolet Tubes
- Product may contain trace amounts of mercury
- Use caution with breakage, cleanup, shipping and/or disposal
Specifica
Specifica
| Sorgente luminosa | UV-C |
| Wattage | 15 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Diametro (sistema metrico) | 25.5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per lampade da 15 watt, 254 nm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 436 mm |
| Product Type | Tubo UV |