Learn More
Eppendorf™ Pacchetto routine Uvette™
Use this cuvette for superb purity, convenience and precision for photometric analysis. Eppendorf™ Uvette™ Routine Packs are disposable and feature a light transmission of 220 nm to 1,600 nm. Deep-lying optical window prevents scratches.
Marca: Eppendorf™ 0030106318
143.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use this cuvette for superb purity, convenience and precision for photometric analysis. Eppendorf™ Uvette™ Routine Packs are disposable and feature a light transmission of 220 nm to 1,600 nm. Deep-lying optical window prevents scratches.
L'esclusiva forma della cuvetta UVette combina due lunghezze del cammino ottico per offrire la massima flessibilità. Le cuvette UVette in confezioni per uso quotidiano sono ideali per applicazioni di routine. Le confezioni consentono una conservazione sicura delle cuvette Uvette in una scatola richiudibile, offrendo al contempo un accesso pratico a ciascuna cuvetta per un facile riempimento.Plastica trasparente agli UV, priva di fluoropolimeri e di altri idrocarburi alogenati
Due lunghezze del cammino ottico integrate in una singola cuvetta; ruotare la cuvetta UVette di 90° per scegliere tra il cammino da 10 mm e quello da 2 mm
Specifica
Confezione di Uvette per uso di routine | |
Plastica | |
2 mm or 10 mm | |
Tutti i fotometri e gli spettrometri |
50 to 2000 μL | |
Confezione da 200 | |
Da 220 a 1600 nm |