Learn More
Uvex™ Pheos B-WR Safety Helmet
Helmets are resistant to hot molten metal splash and feature a comfortable, secure fit with continuous width adjustment.
Marca:  Uvex™ 9772530
Codice prodotto. 15336222
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
  • Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
  • Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
  • Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
  • Available in a wide variety of color options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 397:2012
Blue
Ventilated
Polyethylene with vents
Pheos B-WR