Learn More
Uvex™ Profapren CF33 Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Type A (A K L M N O) |
Coating Material | Polychloroprene |
Colore | Blue |
Materiale | Cotton |
Size | 9 |
Spessore (sistema metrico) | 0.75 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Chemical industry, painting/coating, metal work (cleaning) |
Modello | CF33 |
Tipo di palmo | Napped |
Lunghezza (sistema metrico) | 33 cm |