Learn More
Uvex™ Occhiali protettivi I-vo 9160 Uvex™
15.55 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore telaio:
Black, Gray
Blue, Gray
Blue, Orange
Nero/Grigio
Lens Tint:
Brown
Clear
Gray
Trasparente
Descrizione
- Wraparound style spectacle with excellent field of vision
- Straight side arms grip the side of the head not behind the ears. Provides a secure comfortable, slip free wear
- Combines hard/soft components - increased comfort around sensitive nose, brow and ear areas
- Fully adjustable side arms enables wearer to achieve individual fit for better protection and comfort
- 100% UV protection and metal free
Specifica
Lens Tint | Trasparente |
Product Type | Occhiali protettivi I-vo 9160 |
Colore telaio | Nero/Grigio |
N. per confezione | 1 ciascuno |
Lens Material | Policarbonato |