Learn More
UVP Lampada UV portatile UVL-56
Codice prodotto. 11738221
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11738221
Marca: UVP 95000603
Lampade indicate per numerose applicazioni, tra cui la fluorescenza di gel colorati e la sterilizzazione. Le lampade UV portatili UVP™ sono in plastica resistente e leggera con un'impugnatura dal design ergonomico.
  • Maniglia con design ergonomico e confortevole
  • L'interruttore di accensione/spegnimento si trova sul retro della lampada
  • Le lampade sono leggere per offrire la massima maneggevolezza
  • Resistente involucro in plastica
  • Sei watt
Specifica
Sorgente luminosa UV-A
Tensione 230 V
Wavelength 365 nm
Materiale involucro Plastica
Dimensioni (L x P x A) 378 x 81 x 64 mm
Modello Lampada UV portatile UVL-56