Learn More
UVP Clear UV Blocking Covers
111.00€ - 126.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Include | Uv Blocking Cover |
Quantità | each |
Da utilizzare con (applicazione) | Gel electrophoresis |
Product Type | UV Blocking Cover |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12317553
|
UVP
19-0112-01 |
Standard format uv transilluminators |
126.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11852172
|
UVP
19-0121-01 |
3uv™ transilluminators |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12823908
|
UVP
19-0120-01 |
Benchtop transilluminators |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Clear | |
each | |
UV Blocking Cover |
Uv Blocking Cover | |
Gel electrophoresis |