Learn More
UVP Tubi di ricambio per lampada UV compatta e portatile
Codice prodotto. p-168209
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Wattage:
4 W
6 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12812979
Marca: UVP 34000301
Edge
Per l'uso con lampade UV da 4 W e da 6 W
  • For use with 4w and 6w UV lamps
Specifica
Sorgente luminosa UV-C
Tensione 115 V
Wattage 4 W
Wavelength 254 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lampada UV serie EL, lampada 3UV™, minilampada UV UVG-4, lampada UV compatta UVG-11, UVGL-25, cancellatori di EPROM DE-1 e DE-4 Memorase™ e cabine di visualizzazione UV di medie dimensioni
Lunghezza (sistema imperiale) 5.31 in.
Lunghezza (sistema metrico) 134.8 mm
Quantità confezione 1 ciascuno
Product Type Tubo per lampada UV