Learn More
UVP High-Performance Mineralight™ Display Lamps: Replacement Tubes
UVP 25-watt tubes providing hours of UV illumination when used with High-Performance Mineralight Display Lamps.
54.95€ - 92.40€
Specifica
Wattage | 25 W |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Fluorescence, sterilization, inspection |
Lunghezza (sistema imperiale) | 17.12 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 434.84 mm |
Quantità confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Wavelength | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Wavelength | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11847104
|
UVP
34-0073-01 |
Replacement Shortwave Tube | 254 nm |
60.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11776832
|
UVP
34-0060-01 |
Replacement Longwave Tube | 365 nm |
54.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11766832
|
UVP
34-0072-01 |
Replacement Midwave Tube | 302 nm |
92.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Due tubi UV da 25 watt per un'illuminazione intensa
- Disponibile con UV di 254nm, 302nm o 365nm
- Utilizzare le staffe fornite con la lampada per il montaggio al soffitto o ad altre strutture per un'illuminazione UV sopraelevata
- Dimensioni: (L x P x A) 18.5 x 4.75 x 5 poll.
Fluorescenza, sterilizzazione, ispezione
Specifica
25 W | |
17.12 in. | |
1 Ea. |
Fluorescence, sterilization, inspection | |
434.84 mm |