Learn More
UVP Mini Ultraviolet Lamp Replacement Tube
Codice prodotto. 11796832
Click to view available options
Wavelength:
254/365 nm
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11796832
Marca: UVP 34001001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tubi di ricambio per lampade UV leggere, compatte ed economiche
Specifica
Wattage 4 W
Wavelength 365 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Model UVL-4, UVL-23R Handheld UV Lamp, Mini UV Lamp
Quantità confezione 1 Ea.