Learn More
UVP Minilampade UV
Product Code. p-168257
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
365/254 nm
Sorgente luminosa:
UV-A
UV-A, UV-C
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 10015274
Brand: UVP 95012505
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Requires
Require four size AA batteries (not included).
Battery operated and used as portable lamp for industrial, laboratory, lapidary and field inspections.
  • Battery-operated 4 watt lamps with lightweight, pocket-size design
  • Features impact-resistant plastic housing with attached nylon strap
  • Select from models with 254nm or 365nm UV or combination of both
  • Applications include fluorescence and inspection for field use
†Relative intensity at 3 in. (7.6cm).
Specifications
Sorgente luminosa UV-A
Wattage 4 W
Wavelength 365 nm
Materiale involucro Plastica
Profondità (sistema imperiale) 2.2 in.
Profondità (sistema metrico) 56 mm
Dimensioni (L x P) 6.25 x 1 pollici (159 x 25 mm)
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescenza e ispezione per l'uso sul campo, ispezioni industriali, laboratorio e lavorazione delle gemme
Lunghezza (sistema imperiale) 6.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 159 mm
Quantità confezione 1 ciascuno
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Product Type Minilampada UV portatile