Learn More
UVP Tubi di ricambio per lampada UV portatile
Per diversi utilizzi, tra cui applicazioni di laboratorio, ricerca o criminologia. I tubi di ricambio per lampada UV portatile UVP™ devono essere utilizzati con la lampada UV portatile con manico modello ML-49.
41.75€ - 47.50€
Specifica
Sorgente luminosa UV-A
Wattage 6 W
Quantità confezione 1 Ea.
Product Type Lampada UV
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Wavelength Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Wavelength Prezzo Quantità e disponibilità  
11747993
Vedere i documenti
UVP
34-0015-01
365/284 nm
47.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12892979
Vedere i documenti
UVP
34-0016-01
365 nm
41.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Lampade leggere per un facile utilizzo
  • Involucro in plastica duratura
  • Sei Watt
  • Modelli disponibili con raggi UV a onda corta, raggi UV a onda lunga o una combinazione dei due
  • Le versioni con raggi UV a onda corta e onda corta combinati sono provvisti di selettore per commutare da una lunghezza d'onda all'altra
Specifica
Specifica
UV-A
6 W
1 Ea.
Lampada UV