Learn More
UVP Replacement UV Light Tubes
Tubi di ricambio per lampade UV a luce ultravioletta e transilluminatori da 4, 6, 15, 20 e 40 Watt
20.10€ - 67.50€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wattage | Wavelength | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wattage | Wavelength | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12842989
|
UVP
34-0044-01 |
EL-series UV lamp, 3UV™ lamp, handheld UV lamp, mid size UV viewing cabinets, benchtop UV transilluminators | 6 W | 302 nm |
48.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12813858
|
UVP
34-0068-02 |
Model XX-40 UV bench lamp | 40 W | 365 nm |
67.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12893848
|
UVP
34-0068-01 |
Model XX-20BLB UV bench lamp | 20 W | 365 nm |
45.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12883918
|
UVP
34-0009-02 |
Model XX-15L UV bench lamp, ChromaDoc-It™ imaging system and Chromato-Vue™ C-70G, C-71, C-75 large UV viewing cabinets | 15 W | 365 nm |
20.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||