Learn More
UVP White Light Replacement Tubes
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
14 Type EL series UV lamp
16 Type EL series UV Lamp, High Performance Transilluminator
Model MRL-58 Multiple-ray Lamp
Model TW-43 White Light Transilluminator
Models TLW-20, TMW-20, TW-26 Transilluminator
Wattage:
4 W
6 W
8 W
14 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Sorgente luminosa | White light |
| Wattage | 6 W |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 16 Type EL series UV Lamp, High Performance Transilluminator |
| Include | 6 W cool white tube |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 21.08 cm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Product Type | Replacement Tube |