Learn More
UVP White Light Replacement Tubes
Codice prodotto. 12893918
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
14 Type EL series UV lamp
16 Type EL series UV Lamp, High Performance Transilluminator
Model MRL-58 Multiple-ray Lamp
Model TW-43 White Light Transilluminator
Models TLW-20, TMW-20, TW-26 Transilluminator
Wattage:
4 W
6 W
8 W
14 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12893918
Marca: UVP 34005602
Specifica
Sorgente luminosa White Daylight
Wattage 8 W
Da utilizzare con (apparecchiatura) Model MRL-58 Multiple-ray Lamp
Include 8 W warm white tube
Quantità confezione 1 Ea.
Product Type Replacement Tube