Learn More
BUCHI V-100 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
Marca:  BUCHI 11V100012
Codice prodotto. 15334926
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The V-100 is an economical and chemically resistant vacuum pump with a space saving design.
  • It covers the essential needs in vacuum generation.
  • It is optimally suited to work with the I-100 and R-100.
Spezifikation
Spezifikation
10 mbar (±2 mbar)
1.5 m3/hr.
IP 20
1.013 bar
Woulff Bottle, Secondary Cold Trap (No Interface)
Diaphragm Vacuum Pump
Rotary evaporation
100/240 V
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote