Learn More
BUCHI V-100 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
Marca:  BUCHI 11V100110
3139.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21962" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15344916
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with integrated carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to: Robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-100, optimally suited to work with Rotavapor R-100
  • Includes silencer and 2m of vacuum tubing
Specifica
Specifica
10 mbar
Vacuum Pump
1.5 m³/hr.
IP20
atmospheric
I-100 Interface and Woulff Bottle (No Secondary Condenser)
V-100
Vacuum System
Rotary evaporation
100/240 V