Learn More
BUCHI V-100 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
Marca:  BUCHI 11V100002
Codice prodotto. 15394916
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The V-100 is an economical and chemically resistant vacuum pump with a space saving design.
  • It covers the essential needs in vacuum generation.
  • It is optimally suited to work with the I-100 and R-100.
Specifica
Specifica
10 mbar (±2 mbar)
1.5 m3/hr.
IP 20
1.013 bar
Secondary Cold Trap (No Interface)
Diaphragm Vacuum Pump
Rotary evaporation
100/240 V