Learn More
BUCHI V-300 Vacuum Pump
A quiet and chemically resistant PTFE diaphragm pump. It is optimally suited to work with the I-300 / I-300 Pro Controllers for Rotavapors and parallel evaporators SyncorePlus and Multivapor.
4405.00€ - 7625.00€
Specifica
Vuoto max | 5 mbar |
---|---|
Portata | 1.8 m³/h |
Tipo di pompa | Diaphragm Pump |
Valori nominali armadio | IP20 |
Applicazioni | Evacuating distillation apparatus, vacuum filtration, vacuum-drying cabinets, drying kilns |
Codice del prodotto | Marca | Include | Vuoto max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Vuoto max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15521280
|
BUCHI
11V300010 |
Secondary condenser | 5 mbar |
4405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15531280
|
BUCHI
11V300020 |
Secondary cold trap condenser | 5 mbar |
4405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15551280
|
BUCHI
11V300120 |
Woulff bottle, Secondary cold trap condenser | 5 mbar |
4635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15571280
|
BUCHI
11V300210 |
Woulff bottle, Secondary condenser, I-300 interface | 5 mbar |
6670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15581280
|
BUCHI
11V300220 |
Woulff bottle, Secondary cold trap condenser, I-300 interface | 5 mbar |
6670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15453463
|
BUCHI
11V300310 |
Woulff bottle, Secondary condenser, I-300 Pro interface | 5 mbar |
7625.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15501290
|
BUCHI
11V300320 |
Woulff bottle, Secondary cold trap condenser, I-300 Pro interface | 5 mbar |
7625.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Quiet operation thanks to speed regulation
- Unattended operation in combination with Interface I-300 / I-300 Pro when combined with optional level sensor for secondary condenser that alerts potential overflow of the receiving flask
- High chemical resistance due to the use of high quality materials
- Increased lifetime thanks to speed-controlled operation in conjunction with the optional Interface I-300 / I-300 Pro
- Easy visual detection of condensate and particles due to transparent front panel
- Seamless plug and play integration into:
- A speed-controlled vacuum system with Interface I-300 / I-300 Pro
- A fully automated BUCHI Rotavapor R-300 system including all process parameters
Specifica
5 mbar | |
Diaphragm Pump | |
Evacuating distillation apparatus, vacuum filtration, vacuum-drying cabinets, drying kilns | |
I-300 / I-300 Pro and R-300 |
1.8 m³/h | |
IP20 | |
2 bar |