Learn More
BUCHI V-80 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-80 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
1875.00€ - 4565.00€
Specifica
Vuoto max | 15 mbar |
---|---|
Portata | 1.3 m3/hr. |
Tipo di pompa | Oilless Diaphragm Pump |
Applicazioni | Rotary Evaporation |
Maximum Pressure | Ambient |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30000651
|
BUCHI
11V080000 |
Vacuum Pump |
1875.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000621
|
BUCHI
11V080001 |
Vacuum Pump, Secondary V Condenser with Insulation |
3095.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000622
|
BUCHI
11V080010 |
Vacuum Pump, Woulff Bottle |
2090.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000633
|
BUCHI
11V080011 |
Vacuum Pump, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation |
3290.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000629
|
BUCHI
11V080100 |
Vacuum Pump, I-80 Controller |
2575.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000614
|
BUCHI
11V080101 |
Vacuum Pump, I-80 Controller, Secondary V Condenser with Insulation |
3800.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000697
|
BUCHI
11V080110 |
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle |
2765.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000695
|
BUCHI
11V080111 |
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation |
3955.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000635
|
BUCHI
11V080200 |
Vacuum Pump, I-180 Controller |
3165.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000643
|
BUCHI
11V080201 |
Vacuum Pump, I-180 Controller, Secondary V Condenser with Insulation |
4375.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000696
|
BUCHI
11V080210 |
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle |
3350.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000609
|
BUCHI
11V080211 |
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation |
4565.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Effective vacuum source for limited budgets
- Small footprint saves valuable laboratory space
- Light weight and compact design with removable carrying handle
- High up time due to low maintenance
- Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
- Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
- On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
- Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Specifica
15 mbar | |
Oilless Diaphragm Pump | |
Ambient |
1.3 m3/hr. | |
Rotary Evaporation | |
100/240 V |