Learn More
Sperian™ V-Maxx Acetate Safety Goggle
8.09 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001 / 2000 |
Lens Coating | Anti-fog |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Safety Goggles |
Da utilizzare con (applicazione) | Painting, General Use and Protection Against Fogging |
Materiale fascia per la testa | Neoprene |
N. per confezione | 1 Ea. |
Dettagli sulla ventilazione | Indirect |
Materiale | Acetate |