Learn More
Buerkle™ V2A Stainless Steel Scoop
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
450 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless steel V2A scoop for sampling.
- Stainless steel V2A (1.4301)
- Sterilizable
- Robust
Specifica
Specifica
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Certificazione/Conformità | AISI 304, V2A (1.4301) |
| Product Type | Misurino |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con alimenti |
| Materiale | Acciaio inox V2A |