Learn More
Fisherbrand™ Vaccine Vial Gripper
The perfect grip for optimal precision.
Marca:  Fisherbrand™ 120909F
Codice prodotto. 17887145
  • 67.40€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Durably made of reinforced polypropylene which is cold-tolerant and resistant to everyday wear
  • The designated squeeze target ensures maximum precision and grip with every use
Specifica
Specifica
6 in.
Pack of 5
Non-sterile
15.2 cm