Learn More
Wheaton™ Filtro a vuoto, 1000 ml
Designed for filtering viscous or proteinaceous solutions or to produce ultraclean filtrate. Wheaton™ 47mm Filtration Assemblies with Stainless Steel Support features glass components manufactured from low extractable borosilicate glass.
Marca:  Wheaton™ 419360
260.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21897" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90720kg
Codice prodotto. 10188611
  • 321.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Glass conforms to ASTM E 438 Type I, Class A requirements
  • Includes a stainless steel support with 120 mesh screen, PTFE support screen gasket, support base, 300mL graduated funnel, anodized clamp and a No. 8 silicone stopper
Specifica
Specifica
Analisi di particolato o contaminazione microbiologica
Filtro a vuoto
1000 ml