Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA Blood Collection Tubes
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
18.15€ - 1460.00€
Specifica
Product Type | Blood Collection Tube |
---|---|
Additivo | K3 EDTA |
Materiale | PET |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | VACUETTE™ Blood Collection Needles |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Diametro (sistema metrico) esterno | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Diametro (sistema metrico) esterno | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15583179
|
Greiner Bio-One
454217 |
Lavender with Black Ring | 13 mm | 3 mL | Safety Pull Cap |
19.50€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12542936
|
Greiner Bio-One
454222 |
Lavender with White Ring | 13 mm | 2 mL | Safety Pull Cap |
1460.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10081844
|
Greiner Bio-One
455036 |
Lavender with Black Ring | 13 mm | 9 mL | Safety Twist Cap |
191.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15462520
|
Greiner Bio-One
454021 |
Lavender with Black Ring | 13 mm | 4 mL | Safety Pull Cap |
18.15€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15472550
|
Greiner Bio-One
456038 |
Lavender with Black Ring | 13 mm | 6 mL | Safety Pull Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15423180
|
Greiner Bio-One
454222 |
Lavender with White Ring | 13 mm | 2 mL | Safety Pull Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12552936
|
Greiner Bio-One
455036 |
Lavender with Black Ring | 13 mm | 9 mL | Safety Twist Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
- Tubes are supplied in packs of 50 pieces
- For venous blood collection
- Made out of virtually unbreakable PET plastic
- Improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
- Primarily in hematology
- Inner wall is coated with spray-dried K2EDTA which acts as an anticoagulant, binding calcium ions and interrupting the clotting cascade
- K2EDTA Blood Collection Tubes with Gel Separator and K3EDTA Blood Collection Tubes are available
- Pink caps for immunohematology are also available
- CE marked
Specifica
Blood Collection Tube | |
PET | |
VACUETTE™ Blood Collection Needles |
K3 EDTA | |
Sterile | |
Blood Collection |