Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Green Cap, Black Ring, Lithium Heparin, Sterile
Codice prodotto. 15452530
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15452530
Marca: Greiner Bio-One 454084
Coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
  • Inner wall is coated with spray-dried lithium heparin, which acts as an anticoagulant to block the clotting cascade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vacuette Tube
Additivo Lithium Heparin
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Colore chiusura Green with Black Ring
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm