Learn More
BD Vacutainer™ Glass ACD Solution Tube with Yellow Closure
Used to obtain a whole blood or a plasma sample. BD Vacutainer™ Glass ACD Solution Tube with Yellow Closure contains the active anticoagulant Tri-sodium Citrate with Citric Acid and Dextrose. Two formulations of the ACD solution are available.
22.60€
Specifica
Materiale | Glass |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore chiusura | Yellow |
Da utilizzare con (applicazione) | Used to obtain a whole blood or plasma sample |
Tipo di etichetta | Paper |
Codice del prodotto | Marca | Additivo | Tipo di chiusura | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Additivo | Tipo di chiusura | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15178988
|
BD
366645 |
ACD Solution A | Traditional Cap | 8.5 mL |
22.60€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15167014
|
BD
367756 |
ACD Solution B | Hemogard | 6 mL |
22.60€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
BD Vacutainer™ ACD tubes are available in glass only and are identifiable by a yellow cap (Hemogard™ or conventional). They contain the active anticoagulant Tri-sodium Citrate with Citric Acid and Dextrose in one of two formulations. The concentration of additives in each solution is as follows:- ACD Solution A (conventional closure)
- Sodium citrate: 22.0g/L
- Dextrose: 24.5g/L
- Citric acid: 8.0g/L
- Antimycotic (K sorbate) reagent: 0.15g/L
- ACD Solution B (Hemogard™ closure)
- Sodium citrate: 13.2g/L
- Dextrose: 14.7g/L
- Citric acid: 4.8g/L
- Antimycotic (K sorbate) reagent: 0.2g/L
Specifica
Glass | |
Yellow | |
Paper |
Sterile | |
Used to obtain a whole blood or plasma sample |