missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer™ K2EDTA Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
4 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Product Type | K2 EDTA Tube |
| Additivo | K2 EDTA |
| Materiale | PET |
| Tipo di chiusura | Hemogard |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Colore chiusura | Pink |
| Dimensioni provetta | 13 x 75 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used to obtain either a serum sample or a whole blood or EDTA plasma sample |
| Tipo di etichetta | Paper |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: dipotassium EDTA dihydrate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto