Learn More
BD Vacutainer™ Multi-Sample Blood Collection Needles
Codice prodotto. 15446233
Click to view available options
Misuratore:
20 G
21 G
Lunghezza (sistema metrico):
25.4 mm
Colore:
Green
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15446233
Marca: BD 360214
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Can be used with multiple blood collection tubes. BD Vacutainer™ Multi-Sample Blood Collection Needles are sterile, double-ended needles for use with Vacutainer tube holders and vacuum blood collection tubes. Available in 1 in. or 1.5 in. needles of 20, 21 or 22 gauge.
The BD Vacutainer™ system is optimally designed and tested for controlling pre-analytical variability throughout the specimen collection and handling process.
  • Sterile double-ended needle with a sleeve covered safety valve
  • Advanced low-angle bevel design and silicone lubricant coating ensures gentle and smooth vein entry
  • Draws blood directly from the vein into vacuum collection tubes to prevent exposure
  • Can be used with multiple collection tubes after venipuncture
  • Designed for use with BD Vacutainer™ tube holders and vacuum blood collection tubes
  • Luer adapter (MPN 367300) available separately for use with a catheter or hypodermic needle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Multi-sample Blood Collection Needle
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità CE marked
Colore Yellow
Connettori Double-sided
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Collection of Blood Samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacutainer Blood Collection Tubes, Tube Holder
Misuratore 20 G
Materiale hub Polystyrene
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Stile Low-angle Bevel
Spessore (parete) Thin Wall