Learn More
BD Vacutainer™ Push Button Blood Collection Sets
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
305 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Product Type | Push Button Blood Collection Set |
| Colore | Light Blue |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Include | 23 guage, 19mm needle size, 305mm tubing |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 19 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) tubo | 305 mm |
| Quantità | 100 Cs. |