missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Sets

Codice prodotto. 12957706
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
304.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12957706

Marca: BD 367247

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For drawing blood from difficult veins

Without luer adapter, for drawing blood from difficult veins blue 23G gauge 19mm, 305mm tubing BD Vacutainer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Blood Collection Set
Sterilità Sterile
Colore chiusura Blue
Lunghezza (sistema metrico) 304.8 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato