Learn More
BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes
Prevents the contamination of the serum from the separated cellular components. BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes feature an inert, stable gel that separates the serum and the blood clot during centrifugation. The type of gel used enables short centrifugation times.
36.80€ - 416.00€
Specifica
Product Type | Serum Separator Tube |
---|---|
Additivo | Silica |
Materiale | PET |
Sterilità | Sterile |
Tipo di chiusura | Hemogard |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di etichetta | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di etichetta | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12997686
|
BD
366127 |
3.5 mL | Block | Red |
250.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12907696
|
BD
368968 |
5 ml | Carta | Red |
416.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10829270
|
BD
367953 |
8.5 mL | Paper | Gold |
36.80€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Using BD SST™ II Advance, routine analytes in clinical chemistry, such as potassium and glucose, are still stable after a week of storage at 2–8°C. Clinical evaluation of special chemistries (such as therapeutic drugs, proteins, peptides, steroids and vitamins) demonstrates a high degree of stability with the acrylic gel in these tubes, which is a distinct advantage during transport and storage.
Advantages of gel tubes versus non-gel tubes:
- Stable barrier between serum and clotted blood, therefore better analyte stability and sample quality
- Optimization of the work flow: short centrifugation time, sample processing and archiving in the primary tube
- No possibility of misidentification due to the use of secondary tubes
Tube usage guidelines:
- Clotting Times: the minimum recommended coagulation time for patients who have not received anti-coagulation treatment is 30 minutes. Tubes contain a clot activator of silica particles.
- Centrifugation Conditions: 1300–2000 g for 10 minutes or alternately 3000 g for 5 minutes, at 18–25°C.
- Effects of Temperature: cooling of the tube during centrifuging can affect the movement capability of the gel. Optimum separation of serum and coagulated blood is achieved at 20–25°C.
- Store at 4–25°C and protected from direct sunlight during storage.
Specifica
Serum Separator Tube | |
PET | |
Hemogard | |
CE |
Silica | |
Sterile | |
Used to obtain and separate a serum sample |
Sicurezza e movimentazione
- TUBE SST II PLH 13X75 3.5 BLBL RUST
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H350-Può provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: toluene, quartz