Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Electronic Vacuum Gauges
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15509311 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Pressione massima:
0.001 to 1100 mbar
0.1 to 1100 mbar
1 to 1060 mbar
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15509311
Marca: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20683210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
VACUUBRAND vacuum gauges are mercury-free. Choose from models for the coarse/rough vacuum range or fine vacuum range. User-selectable units.
  • DVR2pro model is battery-powered for portability, with a capacitive transducer for absolute pressure measurements from atmosphere to 1 mbar/Torr/hPA. Combination digital/analog scale for easy reading.
  • VACUU VIEW model features a capacitive transducer for absolute pressure measurement and measures to 0.1 mbar/Torr/hPA. Universal power suppy.
  • VACUU VIEW extended, has a combination capacitive/Pirani transducer for measurements to 10-3 mbar/Torr/hPA. Universal power supply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Display Digital
Da utilizzare con (applicazione) Vacuum applications in the rough and fine vacuum ranges atmosphere to 1x10-3 mbar/Torr/hPa
Da utilizzare con Vacuum pumps
Include Vacuum gauge, power supply, KF16 flange connection and 6/10mm screw in hose barb
Materiale Various
Linea di prodotti VACUU VIEW extended
Tipo Capacitive/Pirani Vacuum Gauge
Peso (sistema metrico) 1 kg
Altezza (sistema metrico) 8.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Larghezza (sistema metrico) 16 cm
Pressione massima 0.001 to 1100 mbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt