Learn More
BUCHI Vacuum Control for L-250
The Lyovapor™ sensors accurately track temperature and/or pressure throughout the freeze-drying process, ensuring optimized operations and facilitating accurate endpoint determination using capacitive, Pirani pressure gauges, and sample temperature probes.
1385.00€ - 2760.00€
Specifica
Tipo | Benchtop Freeze Dryer |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 4.5 L |
N. di ripiani | 0 |
Temperature Range (Metric) | Ambient to -105°C |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18814171
|
BUCHI
11080162 |
Advanced Vacuum Control |
2760.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30130643
|
BUCHI
11080161 |
Ultimate Vacuum |
1385.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Chose from ultimate vacuum (no control) or advanced vacuum control for process regulation and method development
Specifica
Benchtop Freeze Dryer | |
0 | |
Stainless Steel | |
220/240 V |
4.5 L | |
Ambient to -105°C | |
North America |