Learn More
Cytiva Vacuum Filtration Equipment
Codice prodotto. 12641115
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12641115
Marca: Cytiva 10440010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vacuum Filtration Equipment made of stainless steel, which is especially suitable for microbiology applications.
  • The system can be used up to 200°C, is autoclavable and can be sterilized by dry heat up to 180°C.
  • Applications include: microbiology (e.g Escherichia coli detection), biochemistry, hydrobiology, food and beverage (e.g cold sludge in beer; ice cream), pharmaceuticals, cosmetics, water wastewater, residue analysis, precipitate analysis, contamination tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology
N. per confezione 1 Ea.
Temperatura (sistema imperiale) max 200°C
Temperatura (sistema metrico) max 392°F
Tipo Vacuum Filtration Equipment
Volume (sistema metrico) 500 mL