Learn More
Cole-Parmer™ Supporto per filtrazione a vuoto
Optimize your vacuum filtration process with the Vacuum Filtration Holder.
284.00€ - 305.00€
Specifica
Autoclavabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetro sinterizzato
Materiale Pinza in alluminio, tappo in gomma siliconica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Vacuum Filtration Holder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11721883
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
02921-00
15 mL
284.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11711883
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
02920-00
100 mL
305.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Model 02923-20 meets EPA specifications for Hazardous Waste Toxicity Test.
  • Autoclavable.
  • Supplied with an aluminum clamp and a silicone rubber stopper.
  • No. 5 stoppers fit standard 125 mL flasks.
  • No. 8 stoppers fit 1 L flasks.
  • Order no. 8B stopper 02924-02 separately to fit filter holders 02920-00 and 02921-00 to manifolds above.
  • Filter holder 02923-10 is ideal for sterility testing of antibiotics and pharmaceuticals by bacteria retentive method described in USP XXI.
  • This model includes funnel, filter base, aluminum clamp, and stopper.
  • Model 02923-20 with sintered-glass membrane support meets EPA specifications for use in the Hazardous Waste Toxicity Test.
  • Holder 02923-00, with stainless steel (SS) membrane support, provides ultraclean filtrate—screen does not shed particles.
Specifica
Specifica
Pinza in alluminio, tappo in gomma siliconica
Vacuum Filtration Holder
Vetro sinterizzato
1 ciascuno