Learn More
Memmert™ Vacuum Oven Thermoshelf
600.00€ - 810.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Calibration certificate
Tipo Ripiano
Da utilizzare con (applicazione) Individual overtemperature protection for each shelf MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Include Local Temperature Sensing (Pt100, 4-Wire-Circuit)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
11741464
Vedere i documenti
Memmert™
VO29B00741
Model 200 Aluminum
600.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11751464
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Memmert™
VO49B00743
Model 400 Aluminum
692.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11991449
Vedere i documenti
Memmert™
VO29B00733
Model 200 Acciaio inox
600.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11323692
Vedere i documenti
Memmert™
VO101B00744
Model 500 Aluminum
810.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11901459
Vedere i documenti
Memmert™
VO49B00734
Model 400 Acciaio inox
692.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11911459
Vedere i documenti
Memmert™
VO101B00735
Model 500 Acciaio inox
810.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Calibration certificate
Ripiano
Individual overtemperature protection for each shelf MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Local Temperature Sensing (Pt100, 4-Wire-Circuit)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Memmert™ Vacuum Oven Thermoshelf