Learn More
Sartorius™ Vacuum Pump
Marca:  Sartorius™ 16694-2-50-22
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.50000kg
Codice prodotto. 15794088
  • 1860.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
100 mbar
230 V 50 Hz 130 w
130 w
40°C
>22 L/min.
204 mm
Vacuum Pump
230 V
0.9 A
110 mm
7.1 kg
5°C
50 Hz
261 mm
1 bar