Learn More
Welch Ilmvac™ Olio pompa a vuoto
One and two-stage rotary vane pump. Fisherbrand™ Vacuum Pump Oil designed for use with the range of Fisherbrand two-stage rotary vane pumps and with most other one and two-stage rotary vane pumps.
Marca:  Welch Ilmvac™ 800124
Codice prodotto. 10420853
  • 319.00€ / 20L
Spedizione stimata: 25-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Generic mineral oil
  • Use in most one and two stage rotary vane pumps
  • 20L drum
  • Density: 0.888g/mL
Specifica
Specifica
Vacuum Pump Oil
10 - 5 mbar
118 cSt viscosity at 40°C
20 L