Learn More
BUCHI Vacuum Pump V-600 for Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator for multiple benchtop Rotavapors
Vacuum Pump V-600 is a chemically resistant 3-stage diaphragm pump with silent and economical operation that makes it suited to work with the R-220 Pro or multiple benchtop Rotavapors
5389.00€ - 7546.00€
Specifica
Vuoto max | 1.5 mbar |
---|---|
Modello | V-600 |
Livello di rumorosità | 40 to 64 dBA |
Frequenza | 50/60 Hz |
Tipo di pompa | Vacuum System |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17274854
|
BUCHI
11V600000 |
V-600 Vacuum Pump |
5389.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17234864
|
BUCHI
11V600200 |
V-600 Vacuum Pump, I-300 Interface, Woulff Bottle |
7546.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Chemically resistant 3-stage diaphragm pump
- Quiet and economical operation
- Optimally suited to work with the R-220 Pro, multiple Rotavapors or SyncorePlus Parallel Evaporation
- 1.5 mbar final vacuum
- 3.1 m3/h vacuum capacity
Specifica
1.5 mbar | |
40 to 64 dBA | |
Vacuum System |
V-600 | |
50/60 Hz | |
IP20 |
CE, CSA, CUS