Learn More
BINDER™ Pompa da vuoto VAP 1
Pompa da vuoto VAP 1 - esecuzione 230 V / 50-60 Hz, Pompa a membrana chimica con portata nominale 2,0 m3/h, pressione finale 7 mbar
Marca: BINDER™ 5013-0217
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Nominal air flow 2.0 m3/h
- End vacuum 7 mbar
- Pump membrane made of highly resistant PEEK plastic
- Noise level < 50 dB(A)
Specifica
7 mbar | |
Pompa da vuoto VAP 1 - esecuzione 230 V / 50-60 Hz, Pompa a membrana chimica con portata nominale 2,0 m3/h, pressione finale 7 mbar | |
VAP 1 | |
EU | |
2.0 m3/heure | |
VAP 1 | |
Vacuum Drying | |
Dispositivi BINDER Series VD |
230 V, 50/60 Hz | |
Plastic | |
<50 dBA | |
19 kg | |
50/60 Hz | |
IP20 | |
7 mbar | |
230 V, 50/60 Hz |