Learn More
BINDER™ Armadio con pompa a vuoto VAP 5
Pump Chamber with VAP 5 Vacuum Pump - 230 V/50-60 Hz, for mounting vacuum pumps including chemical membrane pump VAP 5 with nominal air flow 3.6 m3;/hr., final pressure 3 mbar, with separator and emission condenser, suitable for flammable solvents and vacuum pump connection kit (ATEX).
Marca:  BINDER™ 8012-2059
Dettagli aggiuntivi : Peso : 60.00000kg
Codice prodotto. 17530916
  • 12356.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Modulo per vuoto con pompa da vuoto VAP 4
  • Pompa a membrana chimica con portata nominale di 1,9 m3/h
  • Pressione finale di 12 mbar
  • Con separatore e condensatore di emissioni
Specifica
Specifica
Chambre de pompe avec pompe à vide VAP 5 : 230 V / 50-60 Hz en option, chambre de pompe pour le montage des pompes à vide, y compris la pompe à membrane chimique VAP 5 avec flux d’air nominal 3,6 m3/heure, pression finale 3 mbar, avec séparateur et condenseur d’émission, convient aux solvants inflammables et au kit de connexion de pompe à vide (ATEX).
50/60 Hz
IP55
Chambre de séchage sous vide BLINDER VDL 23
3,6 m3/h
Pompe à vide
3 mbar
230 V