Learn More
Labconco™ Vacuum Sensor Coupling
The Vacuum Sensor Coupling is a rubber connector for installing the vacuum sensor on Labconco™ FreeZone™ Freeze Dryers.
Marca:  Labconco™ 7433200
Codice prodotto. 15927922
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Various probes, sensors and relays available for use with Labconco™ FreeZone™ Freeze Dryers
Specifica
Specifica
Connector
Labconco™ FreeZone™ Freeze Dryers
4.3 lb.