Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vacuum Stopcocks, 1-Way, Straight
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
80.00€ - 154.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Foro spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Foro spina Prezzo Quantità e disponibilità  
10090221
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
02901804
4 mm
80.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10151661
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
02902408
8 mm
124.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10333741
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
02902106
6 mm
97.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10622381
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
02902910
10 mm
154.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With straight side arms and hollow glass plug
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Leakage rate acc. to DIN 12540-1
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)