Learn More
Thermo Scientific™ High Pressure Stainless Steel Nuts and Ferrules
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Maintain the performance of your Thermo Scientific™ Valco™ Injector for high-performance liquid chromatography (HPLC) with these Valco HPLC Injector Accessories, which include syringe ports, ferrules, and nuts.
- Designed for 10-32 port configurations
- Burr and contaminant free
Specifica
Specifica
| Tipo | Ferrula universale; 1/16 pollici |
| Descrizione | Ferrula universale; 1/16 pollici |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 0.625 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1/16” tubing |
| Materiale | Stainless Steel |
| Quantità | Confezione da 10 |