Learn More
Thermo Scientific™ Valco™ Injector Model C6W
Codice prodotto. 11513990
Click to view available options
Tipo:
Injector/Switching Valve
Volume (sistema metrico) di campione:
5 μL
10 μL
50 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11513990
Marca: Thermo Scientific™ SL5CW
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use the Thermo Scientific™ Valco™ Injector Model C6W as an injector or switching valve.
Use the Thermo Scientific™ Valco™ Injector Model C6W as an injector or switching valve. Available with manual or a microelectric actuator. Has 1/16 in. fittings and six 0.010 inch ports.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifica
Attuazione Microelectric or Manual
Volume (sistema metrico) di campione 5 μL
Descrizione Sample Injector Loop
Materiale Stainless Steel
Tipo Injector/Switching Valve
No. of Ports 6 Ports
Materiale statore Stainless Steel