Learn More
δ-Valerolactone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10666752
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 542-28-9
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00006645
InChI Key OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
PubChem CID 10953
ChEBI CHEBI:16545
IUPAC Name oxan-2-one
SMILES O=C1CCCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico δ-Valerolactone
Nota nome 99%
Punto di fusione -13.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C
Punto d'infiammabilità 112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4560 to 1.4590
Quantità 50 g
Beilstein 17, 235
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain variable amounts of polymerized product
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • delta-Valerolactone