Learn More
Valerophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10212752
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1009-14-9
Formula molecolare C11H14O
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Numero MDL MFCD00009480
InChI Key XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC Name 1-phenylpentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Valerophenone
Nota nome 98%
Punto di fusione -9.0°C
Colore Green-Yellow to Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CO(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.5143 to 1.5163
Quantità 5 g
Beilstein 07,327
Gravità specifica 0.98
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • Valerophenone